Learn More
Brady™ Étiquettes vierges prédécoupées pour imprimantes BBP3X, S3XXX et i3300
Code produit. 15991001
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Hauteur (métrique):
72 mm
75 mm
152 mm
Largeur (métrique):
28,6 mm
57 mm
101 mm
Répétition verticale (métrique):
82,6 mm
158,8 mm
Conditionnement:
175 pièces
300 pièces
Code produit. 15991001
Marque: Brady™ 120932
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériau de ces étiquettes est idéal pour les étiquettes d’installations intérieures et extérieures.
  • Idéal pour les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d’avertissement, les marqueurs de tuyau, les étiquettes d’équipement et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail
  • Matériau en vinyle
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Matériau Vinyle (B-7569)
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des installations, identification des communications relatives aux dangers, étiquetage des appareils électriques
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes industrielle BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 et i5300
Étiquettes par rangée 1
Quantité 300 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -20°C à +75°C
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 82,6 mm
Largeur (métrique) 28,6 mm
Hauteur (métrique) 72 mm
Alternate Part Number B30-242-7569-WT