Learn More
Brady™ Pre-cut Blank Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
The material of these labels is ideal for indoor and outdoor facility labels.
Brand: Brady™ 120931
Code nomenclature Nacres: HA.12
Additional Details : Poids : 0.00050kg
Description
- Idéal pour les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d’avertissement, les marqueurs de tuyau, les étiquettes d’équipement et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail
- Matériau en vinyle
Specifications
Non autoclavable | |
Blanc | |
Vinyle (B-7569) | |
Non stérile | |
Imprimantes d’étiquettes industrielle BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 et i5300 | |
300 étiquettes | |
-20°C à +75°C | |
82,6 mm | |
75 mm |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Transfert thermique | |
Identification des installations, identification des communications relatives aux dangers, étiquetage des appareils électriques | |
1 | |
Rectangle | |
0,102 mm | |
57 mm |