Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK prédécoupée en bobine de 5 pieds
Code produit. 10197364 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,003 po
0,005 po
0,007 po
0,010 in
0,020 in
0,030 po
0,040 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10197364
Marque: Thermo Scientific™ 37030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
  • Large compatibilité chimique
  • Biocompatible
  • Peut être utilisée avec des raccords à serrage manuel standard
  • Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec HPLC
Type Tubulure HPLC
Description 0,030 po de dia. int. ; 5 pi de longueur ; vert
À utiliser avec (application) HPLC
Diamètre (impériale) interne 0,030 po
Diamètre (métrique) interne 0,762 mm
Longueur totale (impériale) 5 pi
Longueur totale (métrique) 1,524 m
Matériau PEEK