Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester prédécoupées pour BradyJet J4000 et J5000
Code produit. 17409202
Click to view available options
Hauteur (métrique):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Largeur (métrique):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Répétition verticale (métrique):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17409202
Marque: Brady™ 148668
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le ruban B-2569 est idéal pour les étiquettes d’installations intérieures, y compris les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les marqueurs de tuyaux, les étiquettes d’équipement et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail sur les surfaces lisses et en acier inoxydable.
  • La couche de finition spéciale améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
  • Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J4000 ou J5000
  • Une cartouche d’encre est nécessaire pour imprimer sur ce matériau
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Die-cut
Matériau Polyester réceptif au jet d’encre
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Jet d’encre
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des appareils électriques, identification des communications relatives aux dangers, marquage des entrepôts
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes couleur BradyJet J4000 et J5000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 120 Labels/Roll
Quantité 120 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0.0047 in.
Épaisseur (métrique) 0,11 mm
Répétition verticale (métrique) 222,25 mm
Dimensions (LxW) 210.82 x 154.94 mm
Longueur (impériale) 8.3 in.
Largeur (impériale) 6.1 in.
Largeur (métrique) 155 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 154,9 mm
Hauteur (impériale) 8.3 in.
Hauteur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 210 mm
Alternate Part Number J50-267-2569