Learn More
Fisherbrand™ Tubes à microbilles préremplis
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et Bead Mill 24. Peuvent également être utilisés avec la plupart des autres broyeurs à microbilles disponibles dans le commerce.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Includes: 50 tubes de 7 ml préremplis avec des microbilles de céramique de 2,8mm
Description
- Utilisés pour le traitement du cerveau, du foie, des muscles, de la peau, des feuilles
- Tubes en polypropylène de 7 ml fermés avec des bouchons à vis
- Autoclavables à 121 °C
- Vitesse de centrifugation maximale de 5 000 x g
- Plage de traitement : 1 ml à 5 ml
Spécification
Tubes de mélange pour broyage de tissus durs | |
2,8 mm | |
15,3 mm | |
Céramique | |
Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24 |
7 mL | |
1 à 5 ml | |
57 mm (sans bouchon) ; 60 mm (avec bouchon) | |
Utilisés pour le traitement du cerveau, du foie, des muscles, de la peau, des feuilles |