Learn More
Modificateur de matrice GFAA pré-mixé 1 : 750 μg/mL Pd& 500 μg/mL de Mg(NO3)2 dans HNO3 à 2 %, VHG™
Code produit 30003163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003163 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003163 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMPM1250
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Modificateur de matrice GFAA prémélangé 1: 750 μg/mL Pd& 500 μg/mL de Mg(NO3)2 dans HNO3 à 2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Nitrate/Palladium
CAS 10377-60-3, 5-3-7440
Méthodes GFAA/AA
Noms d’analytes ou de composants Magnesium Nitrate/Palladium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium Nitrate 500 μg/mL/Palladium 750 μg/mL