Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol pré-supplémentée (DRBC) (ISO) (déshydratée)
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Description
Isolez et dénombrez les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments grâce à la base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol présupplémentée (DRBC) Thermo Scientific™ Oxoid™ (ISO) (déshydratée) en respectant la norme ISO 21527-1 : 2008. En raison de la présence d’antibiotique (Chloramphénicol) dans la formulation, le milieu offre une sélectivité contre les bactéries tout en réduisant le nombre de manipulations de produits chimiques dangereux dans le laboratoire.
Utilisez la base gélosée Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol (DRBC) pré-supplémentée pour isoler de façon sélective et dénombrer les levures et les moisissures viables dans les denrées alimentaires avec une activité d’eau supérieure à 0,95 aW.
L’inclusion de Chloramphénicol dans ce milieu supprime la prolifération bactérienne, permettant aux moisissures et aux levures de se développer. L’inhibition de la propagation des moisissures et la restriction de la taille de leur colonie permettent d’améliorer le dénombrement et la détection. La réduction du pH de la gélose DRBC (ISO) augmente l’inhibition des levures par le rose-bengale. La gélose pré-supplémentée DRBC (ISO) contient 0,1 g par litre de Chloramphénicol dans la base gélosée. Cette opération supprime le besoin en supplémentation en Chloramphénicol et il n’est plus nécessaire de manipuler ce produit.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
- Conforme à la norme ISO 21527-1 : 2008 normes.
- Sélectif pour les échantillons de levures et de moisissures viables issus d’échantillons alimentaires.
L’inclusion de Chloramphénicol dans ce milieu supprime la prolifération bactérienne, permettant aux moisissures et aux levures de se développer. L’inhibition de la propagation des moisissures et la restriction de la taille de leur colonie permettent d’améliorer le dénombrement et la détection. La réduction du pH de la gélose DRBC (ISO) augmente l’inhibition des levures par le rose-bengale. La gélose pré-supplémentée DRBC (ISO) contient 0,1 g par litre de Chloramphénicol dans la base gélosée. Cette opération supprime le besoin en supplémentation en Chloramphénicol et il n’est plus nécessaire de manipuler ce produit.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
| Description | Gélose Dichloran Rose-bengale Chloramphénicol pré-supplémentée (DRBC) (ISO) (déshydratée) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |