Learn More
Digi-Sense™ Multimètres à pinces compacts pré-étalonnés
Code produit. p-7114285
Click to view available options
Type de produit:
Courant CA/CC ; RMS vrai
Courant alternatif uniquement
Hertz:
10 à 100 000 Hz
10 à 10 000 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15810056
Marque: Digi-Sense™ 2025056
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Fils d’essai, sonde de température, mallette de transport, pile 9 V et rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal.
Les pinces multimètres Digi-Sense™ sont dotés d’une conception compacte pour les tests dans des endroits difficiles à atteindre
  • Mesures fiables
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Durabilité accrue grâce au boîtier en plastique moulé double
  • Visibilité instantanée avec une alerte LCD lors de la mesure de la tension CA sans contact
  • Accédez à des zones de test difficiles grâce à l’ouverture de la mâchoire
  • Facilité de mesure améliorée grâce à la fonction DATA HOLD (MAINTIEN DES DONNÉES) sur le grand écran à rétroéclairage
Garantie
2 ans
Spécification
Type de produit Courant CA/CC ; RMS vrai
À utiliser avec (équipement) Electrical Equipment
Longueur (impériale) 7,75 in
Longueur (métrique) 19,7 cm
Tension 600 V
Précision Volts CC : plusmn; 1,5 % plus; 2 chiffres ; courant continu : plusmn; 2,8 % plus; 5 chiffres ; volts AC : plusmn; 2,0 % plus; 5 chiffres ; courant alternatif : plusmn; 2,8 % plus; 5 chiffres ; capacité : plusmn; 5,0 % plus; 10 chiffres ; fréquence : plusmn; 1,5 % plus; 2 chiffres ; résistivité : plusmn; 3,5 % plus; 5 chiffres
Ampérage 0 à 400 A
Certifications/Conformité CAT III, 1000 V
Couleur Bleu / gris
Dimensions (L x l x H) 19,7 x 7 x 4 cm
À utiliser avec (application) Entretien des bâtiments et services d’installation.
Hauteur (impériale) 1,5625 in
Hauteur (métrique) 4 cm
Hertz 10 à 100 000 Hz
Comprend Fils d’essai, sonde de température, mallette de transport, pile 9 V et rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal.
Nb par paquet 1 de chaque
Plage de températures (impériale) −4° à 1400°F
Plage de températures (métrique) −20° à +760°C
Largeur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 7 cm