Learn More
Kern Sohn Balance de précision EG
Code produit. 17351573
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
420 g
620 g
2 200 g
4 200 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17351573
Marque: Kern Sohn EG 4203NM
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Calibrage interne en cas de variations de température et de façon temporisée selon des intervalles définis, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendent du lieu d‘utilisation
  • Comportement stable à la température
  • Temps de stabilisation court
  • Robustesse mécanique élevée
  • Assurance élevée pour charge d‘angle
  • Protocole selon GLP/ISO
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 420 g
Précision affichage 0.001 g
Linéarité 0.003 g
Type Balance de précision
Longueur (métrique) du bac 118 mm
Largeur (métrique) du bac 118 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.