Learn More
Kern Sohn Balance de précision EW
Code produit. p-7226215
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
420 g
620 g
820 g
2 200 g
4 200 g
6 200 g
12 kg
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17371603
Marque: Kern Sohn EW 120001NM
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Comportement stable à la température
  • Temps de stabilisation court
  • Robustesse mécanique élevée
  • Assurance élevée pour charge d‘angle
  • Protocole selon GLP/ISO
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 12 kg
Précision affichage 0.1 g
Type Balance de précision
Longueur (métrique) du bac 180 mm
Largeur (métrique) du bac 160 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.