Learn More
Thermo Scientific™ Bain-marie à circulation Precision™
Obtenez une excellente uniformité de la température pour vos échantillons grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre sur les bains-marie à circulation Precision. Dotés d’un régulateur de température avancé
2390.00€ - 3650.00€
Spécification
Type de contrôleur | Digital |
---|---|
Certifications/Conformité | UL, CE |
Communications | Numérique |
Gamme de températures | de Température ambiante +5° ; à 100°C |
Affichage | LCD monochrome |
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15335867
|
Thermo Scientific™
TSCIR19 |
Bain-marie à circulation 19L | 19 L | Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precision CIR 19 |
2390.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15345867
|
Thermo Scientific™
TSCIR35 |
Bain-marie à circulation 35L | 35 L | Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precision CIR 35 |
2850.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15355867
|
Thermo Scientific™
TSCIR89 |
Bain-marie à circulation 89L | 89 L | Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz | Precision CIR 89 |
3650.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les bains-marie à circulation Thermo Scientific™ Precision™ constituent un choix idéal lorsque l’uniformité et la régulation de la température sont particulièrement critiques, comme lors du travail avec des enzymes ou dans des applications sérologiques. Disponibles en trois modèles différents, ces bains-marie haute performance sont dotés d’une commande à microprocesseur et comprennent un couvercle à gable en acier inoxydable amovible, un plateau diffuseur et un canard en caoutchouc.
- Meilleure uniformité de la température grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre
- Nettoyage et entretien facile du bain-marie grâce à une conception interne sans bobine
- Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatique
- Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce au nouveau couvercle à charnière et à une plus grande hauteur
- Permet d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Protection de votre travail grâce à des alarmes sonores
Spécification
Digital | |
Numérique | |
LCD monochrome | |
Acier inoxydable 304 | |
±0,1°C | |
Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
UL, CE | |
de Température ambiante +5° ; à 100°C | |
1 Couvercle de pignon en acier inoxydable et buse en caoutchouc | |
4 | |
Plusmn;0,05°C |