Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie pour coliformes Precision™
Prend en charge vos tests de coliformes fécaux grâce aux bains-marie pour coliformes, conçus spécifiquement pour cette application. Les bains-marie sont préréglés à des températures optimales pour une utilisation simple.
2592.00€ - 2895.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier revêtu de poudre époxy |
---|---|
Type de contrôleur | Numérique |
Certifications/Conformité | UL, CE |
Gamme de températures | 35,0°C, 41,5°C, 44,5°C et 45,5°C |
Affichage | LCD monochrome |
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15305877
|
Thermo Scientific™
TSCOL19 |
Précision COL 19 | Bain-marie pour coliformes 19L | 19 L |
2592.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15315877
|
Thermo Scientific™
TSCOL35 |
Précision COL 35 | Bain-marie coliforme 35L | 35 L |
2895.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Prenez en charge vos tests de coliformes fécaux grâce aux bains-marie pour coliformes Thermo Scientific™ Precision™, conçus spécifiquement pour cette application. Les bains-marie sont préréglés à des températures optimales de 35,0, 41,5, 44,5 et 45,5°C pour une utilisation simple. Chaque bain-marie est étalonné en usine mais un étalonnage ultérieur sur site est possible sur le panneau avant, sans outils. Profitez d’une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion grâce au revêtement en poudre d’époxy de la surface extérieure, et nettoyez facilement l'enceinte grâce à sa surface intérieure en acier inoxydable sans soudure.
- Régulateur de température qui permet d’obtenir une uniformité de ±0,05°C et une stabilité de ±0,1°C grâce à un couvercle en gable en acier inoxydable
- Excellente uniformité de la température grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre
- Nettoyage et entretien facile du bain-marie grâce à une conception sans bobine
- Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatique
- Aide à éviter la surchauffe du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à un nouveau couvercle à charnière et à une plus grande hauteur
- Protection de votre travail grâce à des alarmes sonores
Spécification
Acier revêtu de poudre époxy | |
UL, CE | |
LCD monochrome | |
Acier inoxydable | |
±0,1°C |
Numérique | |
35,0°C, 41,5°C, 44,5°C et 45,5°C | |
Couvercle à pignon en acier inoxydable et canard en caoutchouc | |
4 | |
±0,05°C |