Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Plage de densité relative:
0,800 à 0,900 g/cm3
0,900 à 1,000 g/cm3
1,000 à 1,100 g/cm3
1,000 à 1,500 g/cm3
1,100 à 1,200 g/cm3
1,200 à 1,300 g/cm3
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Type | Precision Density Hydrometer |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Plage de densité relative | 1,000 à 1,100 g/cm3 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.