Learn More
Thermo Scientific™ Bain-marie Precision™ à usage général, Precision GP 02
Menez à bien une large gamme d’applications avec ces bains-marie à usage général, conçus pour maintenir la température dans une plage allant de la température ambiante à 100°C. Les bains haute performance sont disponibles dans des volumes compris entre 2 L et 28 L.
760.00€ - 1840.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de contrôleur | Numérique |
Certifications/Conformité | UL, CE |
Affichage | LCD monochrome |
Matériau | Acier revêtu de poudre époxy |
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15395837
|
Thermo Scientific™
TSGP02 |
Précision GP 02 | Bain-marie 2L à usage général | 2 L |
810.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15375857
|
Thermo Scientific™
TSGP2S |
Précision GP 2S | Bain-marie 2L peu profond à usage général | 2 L |
760.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15385857
|
Thermo Scientific™
TSGP05 |
Précision GP 05 | Bain-marie 5L à usage général | 5 L |
897.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15395857
|
Thermo Scientific™
TSGP10 |
Précision GP 10 | Bain-marie 10L à usage général | 10 L |
1080.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15305867
|
Thermo Scientific™
TSGP20 |
Précision GP 20 | Bain-marie 20L à usage général | 20 L |
1230.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15315867
|
Thermo Scientific™
TSGP28 |
Précision GP 28 | Bain-marie 28L à usage général | 28 L |
1370.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15325867
|
Thermo Scientific™
TSGP15D |
Précision GP 15D | Bain-marie double 5L & et 10L à usage général | 15 L |
1840.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Menez à bien une large gamme d’applications avec ces bains-marie à usage général Thermo Scientific™ Precision™, conçus pour maintenir la température de l’eau entre la température ambiante et 100°C. Ces solides bains haute performance sont disponibles dans des volumes compris entre 2 litres et 28 litres, y compris les modèles peu profonds. Le circuit de sécurité anti-surchauffe est conçu pour éviter tout emballement thermique, alors que les nouveaux minuteurs à démarrage et arrêt automatiques vous permettent d’optimiser les horaires de fonctionnement. Ils bénéficient d’une exceptionnelle résistance à la corrosion et aux produits chimiques grâce à la partie externe avec revêtement en poudre d’époxy et la chambre se nettoie facilement grâce à la partie intérieure en acier inox sans soudure.
- Bénéficiez de plus d’espace sur la paillasse grâce à un encombrement inférieur à celui des modèles précédents.
- Le contrôle par microprocesseur avancé est conçu pour des fonctionnalités étendues.
- Protégez votre travail avec des alarmes sonores.
- Enregistrez facilement les paramètres couramment utilisés avec quatre préréglages de température.
- Simples à utiliser et à surveiller grâce à l’affichage graphique basé sur des icônes
- La charnière renforcée supporte le maintien du couvercle en position ouverte et en facilite le retrait.
- Protègent le bain contre les risques d’endommagement et de surchauffe grâce à une protection contre le faible niveau de fluide
- Fonctionnement simplifié avec le raccord de vidange à déconnexion rapide sur les modèles doubles et les modèles de 10, 20, et 28 litres.
- Garantie spécifique à chaque pays. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Acier inoxydable | |
UL, CE | |
Acier revêtu de poudre époxy | |
±0,1°C | |
120/230V 50/60 Hz |
Numérique | |
LCD monochrome | |
4 | |
±0,2°C |