Learn More
Thermo Scientific™ Bains Precision™ à usage général PROMO
Code produit. 15962827 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
28 L
Modèle:
Précision GP 10
Précision GP 28
Comprend:
24 Litres de billes thermiques
8 litres de billes thermiques
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 15962827
Marque: Thermo Scientific™ TSGP10PMO5
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bains à usage général Thermo Scientific Precision™ sont conçus pour maintenir la température de l’eau entre la température ambiante et 100°C
  • Libérez un précieux espace sur la paillasse grâce à un format réduit par rapport aux modèles précédents
  • Le contrôleur à microprocesseur avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue
  • Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
  • Enregistrez facilement des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température
  • Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
  • Permet d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
  • Fonctionnement simplifié avec une évacuation à déconnexion rapide sur les modèles de 10, 20 et 28 L ainsi que sur les modèles doubles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Digital
Capacité (métrique) 10 l
Certifications/Conformité UL, CE
Gamme de températures Ambiante à 100°C
Affichage LCD monochrome
Comprend 8 litres de billes thermiques
Matériau Acier revêtu de poudre époxy
Modèle Précision GP 10
Préréglages de la température 4
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Dimensions (L x l x H) 15.5 x 15.1 x 9.2 in.
Dimensions (L x l x H) intérieures 11.9 x 13 x 5.9 in. (301 x 330 x 150 mm)
Tension 100-115 V/200-230 V
Fréquence 50/60 Hz