Learn More
Thermo Scientific™ Bains Precision™ à usage général PROMO
Les bains à usage général Thermo Scientific Precision™ sont conçus pour maintenir la température de l’eau entre la température ambiante et 100°C
1860.00€ - 4330.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de contrôleur | Numérique |
Certifications/Conformité | UL, CE |
Gamme de températures | Ambiante à 100°C |
Affichage | LCD monochrome |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16285131
|
Thermo Scientific™
TSGP28PMO5 |
28 L | 24 Litres de billes thermiques | Bain-marie 28L à usage général |
4330.00€
1 unité |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15962827
|
Thermo Scientific™
TSGP10PMO5 |
10 L | 8 liters of Thermal beads | 10L General Purpose Water Bath |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Libérez un précieux espace sur la paillasse grâce à un format réduit par rapport aux modèles précédents
- Le contrôleur à microprocesseur avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue
- Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
- Enregistrez facilement des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Permet d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
- Fonctionnement simplifié avec une évacuation à déconnexion rapide sur les modèles de 10, 20, et 28 L ainsi que sur les modèles doubles
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Acier inoxydable | |
UL, CE | |
LCD monochrome | |
±0,1°C | |
100-115 V/200-230 V |
Numérique | |
Ambiante à 100°C | |
4 | |
±0,2°C | |
50/60 Hz |