Learn More
Ohaus™ Balance de précision haute capacité
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
12 kg
24 kg
35 kg
Modèle:
EX12001M-EU
EX24001M-EU
EX35001M-EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliAffichage : écran graphique tactile VGA en couleur 5,7 pouces (145 mm) avec luminosité contrôlée par l’utilisateur/liliAdaptateur secteur (inclus) ou batterie rechargeable (accessoire vendu séparément)/liliRS232 et USB (inclus) ou deuxième RS232 / Ethernet (accessoires vendus séparément). Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel./liliConception modulaire, base métallique IP54, boîtier supérieur moulé sous pression, bac en acier inox, indicateur de niveau initial, crochet de pesée intégré sous la balance, verrou d’étalonnage, deux capteurs sans contact, couvercle de protection du boîtier complet/liliFiltres environnementaux sélectionnables, tare automatique, points d’étalonnage de plage sélectionnables par l’utilisateur, verrouillage logiciel et menu de réinitialisation, réglages de communication et options d’impression des données sélectionnables par l’utilisateur, ID projet et ID utilisateur définissables par l’utilisateur, mise en veille automatique/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OIML F1 ou ASTM Classe 2 |
| Type de connexion | RS232 standard, 2x USB, 2ème RS232 ou Ethernet en option |
| Capacité | 35 kg |
| Type d’affichage | Écran tactile graphique VGA couleur 5,7 po |
| Précision affichage | 0,1 g |
| À utiliser avec (application) | En laboratoire, dans l'industrie du béton, dans l'assemblage-l |
| Indice IP | IP 54 |
| Mise à niveau | Les molettes doivent être ajustées pour mettre l'équilibre à niveau. |
| Linéarité | ±0,2 g |
| Matériau | Boîtier à fond métallique moulé sous pression |
| Afficher plus |