Learn More
Ohaus™ Balance de précision haute capacité
Code produit. 15379042 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
12 kg
24 kg
35 kg
Modèle:
EX12001M-EU
EX24001M-EU
EX35001M-EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15379042
Marque: Ohaus™ 30057067
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Simplifiez les mesures de laboratoire haute capacité les plus complexes avec cette balance. Les balances de précision haute capacité Ohaus™ offrent des fonctionnalités inégalées dans une gamme de balances hautes performances et haute capacité.
ulliAffichage : écran graphique tactile VGA en couleur 5,7 pouces (145 mm) avec luminosité contrôlée par l’utilisateur/liliAdaptateur secteur (inclus) ou batterie rechargeable (accessoire vendu séparément)/liliRS232 et USB (inclus) ou deuxième RS232 / Ethernet (accessoires vendus séparément). Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel./liliConception modulaire, base métallique IP54, boîtier supérieur moulé sous pression, bac en acier inox, indicateur de niveau initial, crochet de pesée intégré sous la balance, verrou d’étalonnage, deux capteurs sans contact, couvercle de protection du boîtier complet/liliFiltres environnementaux sélectionnables, tare automatique, points d’étalonnage de plage sélectionnables par l’utilisateur, verrouillage logiciel et menu de réinitialisation, réglages de communication et options d’impression des données sélectionnables par l’utilisateur, ID projet et ID utilisateur définissables par l’utilisateur, mise en veille automatique/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OIML F1 ou ASTM Classe 2
Type de connexion RS232 standard, 2x USB, 2ème RS232 ou Ethernet en option
Capacité 12 kg
Type d’affichage Écran tactile graphique VGA couleur 5,7 po
Précision affichage 0,1 g
À utiliser avec (application) En laboratoire, dans l'industrie du béton, dans l'assemblage-l
Indice IP IP 54
Mise à niveau Les molettes doivent être ajustées pour mettre l'équilibre à niveau.
Linéarité ±0,2 g
Matériau Boîtier à fond métallique moulé sous pression
Modèle EX12001M-EU
Reproductibilité ±0,1 g
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Type Balance de précision haute capacité
Modes de pesée Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification
Dimensions (P x L x H) 443 x 377 × 120 mm
Largeur (métrique) 377 mm
Largeur (métrique) du bac 377 mm
Hauteur (métrique) 120 mm
Profondeur (métrique) 443 mm
Profondeur (métrique) du bac 311 mm
Poids (métrique) 10 kg
Alimentation électrique Puissance d’entrée de 100 à 240 VCA, 0,5 à 0,25 A, 47 à 63 H
Tension 100/240 V
Puissance 15 W
Ampérage 0,63 A
Fréquence 47/63 Hz