Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Precision™ hautes performances
Code produit. 15192689 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
605
Tension:
208/230 V
Conditionnement:
1 unité
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15192689
Marque: Thermo Scientific™ 6051
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Ces étuves haute précision offrent un chauffage uniforme, un contrôle précis de la température et un séchage rapide.
Réalisez des applications de séchage nécessitant des températures élevées, un contrôle ultra-précis de la température et une très large plage de températures de +15° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 325°C et de la stabilité grâce aux étuves haute performance Thermo Scientific™ Precision™. Ces étuves offrent une structure de haute qualité et une isolation haute efficacité, ainsi qu’une uniformité de la température d’une précision pouvant atteindre ±0,5°C avec une stabilité et un échange d’air dans la chambre excellents.
Commandes PID avancées par microprocesseur
  • L’écran à DEL lumineux affiche les températures réelles et le point de consigne
  • Minuterie mécanique de 12 heures intégrée avec thermostat de sécurité réglable par l’utilisateur permettant de couper l’alimentation en cas de surchauffe
  • La sonde avec RTD à haute réactivité offre une sensibilité à la température de ±0,1°C ou plus
  • L’isolation haute efficacité garantit une uniformité de ±0,5°C à 100°C
Structure écoénergétique et sécuritaire
  • Les ventilateurs Turbo pour un séchage efficace sont montés en latéral à l’intérieur de la chambre en acier inox
  • Intérieur tout en acier inox
  • Porte extérieure en acier inox avec joint en fibre de verre pour un scellage étanche et sûr
  • Armoire en acier laminé à froid et résistant aux produits chimiques avec revêtement pulvérisé
  • Limite de sécurité supérieure avec disjoncteur intégré pour protéger l’étuve contre les surtensions
  • Le joint de porte en fibre de verre empêche les déperditions de chaleur
  • Les éléments chauffants basse densité assurent une longue durée de vie
  • Étagères antibasculantes espacées de 4 cm (1,6 po) facilement et rapidement amovibles pour un nettoyage en profondeur
Modèle 605P :
  • Baffle supplémentaire laissant passer un faible débit d’air pour un séchage et un test précis des matériaux avec une interruption minimale des composants volatils
Modèle 625S :
  • Panneau arrière de décompression avec cage de retenue et taquets de porte avant à action positive qui s’enclenchent pour le test des matériaux volatiles
Inclut :
Deux étagères antibasculantes recouvertes de nickel
Recommandé dans les cas suivants :
  • Études sur le métabolisme d’un médicament
  • Analyse des matières sèches
  • Déterminations de l’humidité
  • Industrie du tabac
Remarque :
Nécessite une installation câblée par un technicien qualifié
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,4 pieds cubes
Certifications/Conformité Normes de performance/d’uniformité ASTM™ E145, de type IIA, ASTM D-2436 et UL 746B. Homologué UL
Description Modèle : 605 ; 208/230 V 50/60 Hz
Capacité (métrique) 39,6L
max. (métrique) 15°C à 325°C
Type Modèle standard
Comprend Modèle standard
Modèle 605
Dimensions (P x l x H) intérieures 33 x 36 x 33 cm (13 x 14 x 13 in)
Dimensions (L x l x H) 24 x 38,5 x 25 po (61 x 97,8 x 63,5 cm)
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (impériale) 38,5 po
Largeur (impériale) intérieure 14 in
Largeur (métrique) 97,8 cm
Largeur (métrique) intérieure 36 cm
Hauteur (impériale) 25 po
Hauteur (impériale) intérieure 13 po
Hauteur (métrique) 63,5 cm
Hauteur (métrique) intérieure 33 cm
Profondeur (impériale) intérieure 13 po
Profondeur (métrique) intérieure 33 cm
Poids à l’expédition (impériale) 230 lb
Poids à l’expédition (métrique) 104,3 kg
Alimentation électrique 208/230 V 50/60 Hz
Tension 208/230 V
Puissance 2500 w
Ampérage 10,9 A
Fréquence 50/60 Hz