Learn More
Gestigkeit Harry Plaque chauffante de précision
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
140 x 140 x 135 mm
350 x 350 x 155 mm
430 x 580 x 185 mm
440 x 290 x 155 mm
440 x 290 x 190 mm
610 x 160 x 155 mm
max. (métrique):
20°C à 300°C
20°C à 350°C
20°C à 450°C
Tension:
2 x 400 V, N+PE
220 V
230 V
Puissance:
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour un fonctionnement en continu.
- Fournissent des températures extrêmement précises et uniformes, même dans les coins et sur les bords.
- Surface chauffante en aluminium anodisé poli.
- Régulateur de température contrôlé par microprocesseur avec réglage de la température jusqu’à 99,9 par pas de 0,1°C, et au-delà de 99,9 par pas de 1°C. Température réelle affichée en continu.
- Avec contrôleur d’alimentation séparé pour un réglage des performances aux exigences de chauffage de 10 à 100 %.
- Le relais intégré permet de connecter directement des thermomètres à contact électronique.
- Contrôleur de température réglable de 50 à 300°C (avec PZ 28-1, 30 à 110°C) pour éviter les excès de température.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur |
| max. (métrique) | 20°C à 350°C |
| Puissance | 4500 W |
| Tension | 230 V |
| Type | Plaque chauffante numérique |
| Affichage | Numérique |
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 140 x 135 mm |