Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
Code produit. 11722263
Encompass_Preferred
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,590 à 0,660
1,200 à 1,420
1,400 à 1,620
1,600 à 1.670
1,660 à 1,730
Incréments:
0,0005 sp.gr.
0,002 sp.gr.
Longueur (métrique):
300 mm
325 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11722263
Marque: Fisherbrand™ 2553DBQ
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Spécification
Type Hydrometer without Thermometer
Précision ±0.0005 sp/gr
Incréments 0,0005 sp.gr.
Longueur (métrique) 325 mm
À utiliser avec (équipement) Control thermometer
Comprend Plastic sleeve
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Measuring specific gravity
Plage de densité relative 0,590 à 0,660
Temperature of Standardization 60°F
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.