Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,590 à 0,660
1,200 à 1,420
1,400 à 1,620
1,600 à 1.670
1,660 à 1,730
Incréments:
0,0005 sp.gr.
0,002 sp.gr.
Longueur (métrique):
300 mm
325 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
- Reference temperature: 60/60°F
- Without thermometer – control thermometer sold separately
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Spécification
Spécification
| Type | Hydrometer without Thermometer |
| Précision | ±0.0005 sp/gr |
| Incréments | 0,0005 sp.gr. |
| Longueur (métrique) | 325 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Control thermometer |
| Comprend | Plastic sleeve |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Measuring specific gravity |
| Plage de densité relative | 0,590 à 0,660 |
| Temperature of Standardization | 60°F |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.