Learn More
Gestigkeit Harry Plaque chauffante de précision avec commande automatique
Code produit. p-7224983
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
200 x 200 x 125 mm
210 x 300 x 135 mm
310 x 475 x 205 mm
445 x 595 x 185 mm
610 x 160 x 155 mm
max. (métrique):
20°C à 300°C
20°C à 350°C
20°C à 450°C
Puissance:
800 W
1 100 W
2000 W
3300 W
Tension:
2 x 400 V, N+PE
220/240 V
230 V
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10789772
missing translation for 'mfr': Gestigkeit Harry PZ20SR
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Plaques chauffantes numériques de précision contrôlées par microprocesseur - températures précises, facilité d’utilisation, durabilité.
  • Les surfaces supérieures des plaques chauffantes de précision sont composées d’un alliage d’aluminium extrêmement efficace pour la conduction de la chaleur et présentent un revêtement oxydé lisse et facile à entretenir. Le chauffage électrique à long terme a été conçu pour garantir que la température reste uniforme, même dans les coins et sur les bords de la plaque.
  • L’instrument numérique contrôlé par microprocesseur permet de prérégler la température de fonctionnement par paliers de 0,1°C jusqu’à 99,9°C et par paliers de 1°C pour les températures supérieures à 100°C. La température préréglée reste programmée même lorsque l’appareil est éteint. Afin d’éviter toute modification involontaire en appuyant accidentellement sur une touche, le préréglage n’est possible qu’en utilisant deux doigts. La température réelle est constamment indiquée par des chiffres de 14 mm de hauteur après avoir relâché les touches.
  • Tous les modèles sont équipés d’un régulateur de puissance électronique permettant de régler la puissance de chauffage de 10 à 100 % afin d’éviter que la plaque chauffante ne dépasse la température préréglée et/ou d’éviter tout effet de post-chauffe. La température de toutes les plaques chauffantes de précision est mesurée à l’aide d’un capteur intégré à réaction rapide (PT 100).
  • Tous les modèles sont équipés d’une douille de sortie à diode tripolaire (très basse tension) pour permettre le raccordement d’un thermomètre à contact ou d’une minuterie afin de chauffer ou de refroidir l’appareil à des intervalles prédéfinis. Des fusibles de température pour éviter la surchauffe sont également disponibles pour différents niveaux de déclenchement.
  • Caractéristique spécifique :
    • Grâce au chauffage asymétrique, à la réaction rapide, au chauffage spécial à long terme et aux capteurs thermiques, ainsi qu’à l’adaptation de la puissance aux exigences thermiques, on obtient des températures extrêmement précises, avec une très bonne chaleur uniforme sur toute la surface de chauffe.
    • Tous les modèles peuvent également être livrés avec une surface chauffante noire.
Specifications
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Type de contrôleur 2860 SR
max. (métrique) 20°C à 350°C
Poids (métrique) 4 kg
Puissance 800 W
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 200 x 200 x 125 mm