Learn More
JP Selecta™ Precisterm Water and Oil Baths
Code produit. 12097864
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
20 L
Température ambiante:
De l'ambiante +5° ; à 110°C
De l'ambiante +5° ; à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12097864
Marque: JP Selecta™ 6000137
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Providing excellent temperature stability for water and oil bath needs.
  • Extensive range of sizes and accessories
  • Stainless steel interior and external case
  • Tank is double-skinned
  • Corrosion resistant
  • Illuminated mains power switch
  • Hydraulic thermostat temperature control, synchronized with the “ON” indicator lamp
  • Safety thermostat cut out indicator lamp
  • Provided with a heating elements protection shelf
Spécification
Température ambiante De l'ambiante +5° ; à 110°C
Capacité (métrique) 2 L
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) maximale 110°C
Stabilité de la température ±1°C
Largeur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) intérieure 15 cm
Hauteur (métrique) 20 cm
Hauteur (métrique) intérieure 15 cm
Profondeur (métrique) 27 cm extérieur
Profondeur (métrique) intérieure 13 cm
Poids (métrique) 3,5 kg
Puissance 390 W