missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Plaques en verre pour CCM et PLC préenduites
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm
Quantité:
25/paquet
Matériau:
Gel de silice 60 RP-18 F254 s
Type:
Plaque pour CCM en silice modifiée RP
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Choisissez parmi plusieurs milieux pour répondre à vos exigences de séparation : gel de silice 60 (avec et sans indicateur fluorescent F254), gel de silice chimiquement modifié (phases inversées RP-2, RP-8 et RP-18), oxyde d’aluminium 60 avec indicateur F254, cellulose et cellulose PEI
- Le gel de silice 60Å convient à toutes les séparations de gel courantes, y compris les analytes polaires faibles à forts
- La silice peut également être utilisée pour les applications nécessitant des procédures de carbonisation
- Les plaques d’oxyde d’aluminium ou d’alumine sont idéales pour la séparation des hormones, des alcaloïdes et des antibiotiques
- Pour la chromatographie sur partition, sélectionnez des plaques de cellulose et, pour la séparation des échangeurs d’anions faibles, y compris les peptides et les acides aminés, utilisez des plaques de cellulose PEI
Certifications
ISO 9001:2000
†Avec indicateur fluorescent stable à l’acide.
‡Le PEI (polyéthylènimine) doit être conservé à 4 °C (39 °F). Si elles sont stockées à température ambiante, les plaques PEI peuvent tourner légèrement en jaune, ce qui pourrait affecter la séparation. Pour minimiser la couleur jaune, prédéveloppez dans de l’eau distillée.
Spécification
Spécification
| Matière absorbante | Verre |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Matériau | Gel de silice 60 RP-18 F254 s |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/paquet |
| Type | Plaque pour CCM en silice modifiée RP |
| Longueur d’onde d’excitation | 254 nm (stable à l’acide) |
| À utiliser avec (application) | Séparation de substances extrêmement non polaires et hautement polaires à l’aide de systèmes de solvants aqueux |
| Adsorbant | Gel de silice 60 RP-18 F254 s |
| Épaisseur (métrique) | 250 μm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu