Learn More
21-propanoate de prednisolone, Mikromol
Description
21-propanoate de prednisolone, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | prednisolone-21-propionate |
| CAS | 5740-62-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | prednisolone-21-propionate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H32 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H32O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,21,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nom IUPAC | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]-2-oxoéthyl] propanoate |
| Afficher plus |