Learn More
Prednisolone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4813626 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 13501640
Marque: Thermo Scientific Acros 449470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
La prednisolone, ou métacortandralone, numéro CAS 50-24-8, est un glucocorticoïde synthétique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La prednisolone est un dérivé de la prednisone avec une réduction oxo à bêta-hydroxy en position 11
•La prednisolone se lie aux récepteurs de surface cellulaire et est transportée vers le noyau, où elle se lie à certains récepteurs nucléaires responsables de la transcription des cytokines pro-inflammatoires
Applications
• La prednisolone peut être utilisée pour la recherche en laboratoire sur la croissance et la prévention des tumeurs
• La prednisolone peut également être utilisée pour la recherche sur le développement et le système endocrinien, in vivo ou in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-24-8
Formule moléculaire C21H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 360.44
Clé InChI OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Synonyme prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
CID PubChem 5755
ChEBI CHEBI:8378
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-one
SMILES CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Prednisolone
Point de fusion 240.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,7841
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Poids de la formule 360.44
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Prednisolone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.