Learn More
Prednisone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13458638 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 13458638
Marque: Thermo Scientific Acros 448950050
Demander un format en vrac ou personnalisé
La prednisone, 98 %, numéro CAS 53-03-2, est un glucocorticoïde synthétique présentant des activités anti-inflammatoires, immunomodulatrices, antinéoplasiques et adrénergiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La prednisone est un glucocorticoïde synthétique présentant des activités anti-inflammatoires et immunosuppressives
•Elle démontre des activités antinéoplasiques et adrénergiques contre les cellules cancéreuses sensibles aux hormones
•Ce composé se lie à ses récepteurs et pénètre dans le noyau en activant des récepteurs nucléaires spécifiques, ce qui entraîne une altération de l’expression génétique et inhibe la production de cytokine pro-inflammatoire
Applications
• La prednisone peut réduire les lymphocytes circulants, favoriser la différenciation cellulaire et stimuler l’apoptose dans les lignées cellulaires tumorales sensibles
•Elle est considérée comme un promédicament qui est converti par le foie en prednisolone qui est le composé stéroïde actif
• Elle est également utilisée dans certaines études pour étudier les effets de l’administration quotidienne de MIDD0301, sur le poids des animaux et des organes et sur le profil hématologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-03-2
Formule moléculaire C21H26O5
Poids moléculaire (g/mol) 358.434
Clé InChI XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Synonyme prednisone, deltasone, dehydrocortisone, decortin, meticorten, orasone, prednison, rectodelt, ultracorten, dacortin
CID PubChem 5865
ChEBI CHEBI:8382
Nom IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,11-dione
SMILES CC12CC(=O)C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C
Spécification
Nom chimique ou matériau Prednisone
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 358.43
compliance-icons
Identifiant produit
  • Prednisone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.