Learn More
Prednisone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La prednisone est un glucocorticoïde synthétique présentant des activités anti-inflammatoires et immunosuppressives
•Elle démontre des activités antinéoplasiques et adrénergiques contre les cellules cancéreuses sensibles aux hormones
•Ce composé se lie à ses récepteurs et pénètre dans le noyau en activant des récepteurs nucléaires spécifiques, ce qui entraîne une altération de l’expression génétique et inhibe la production de cytokine pro-inflammatoire
Applications
• La prednisone peut réduire les lymphocytes circulants, favoriser la différenciation cellulaire et stimuler l’apoptose dans les lignées cellulaires tumorales sensibles
•Elle est considérée comme un promédicament qui est converti par le foie en prednisolone qui est le composé stéroïde actif
• Elle est également utilisée dans certaines études pour étudier les effets de l’administration quotidienne de MIDD0301, sur le poids des animaux et des organes et sur le profil hématologique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prednisone |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 358.43 |
Sécurité et traitement
- Prednisone
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.