Learn More
Prégabaline 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30460496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460496 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460496 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP1376.0001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregabalin
CAS 148553-50-8
Noms d’analytes ou de composants Pregabalin
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C8 H17 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba
Formule InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Type de solution Single Solution
SMILES CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O
Nom IUPAC acide (3S)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 159.1259 g/mol