Learn More
Chlorhydrate d'ester isopropylique de prégabaline, Mikromol™
Code produit 30050174
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050174 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050174 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1376.150025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'ester isopropylique de prégabaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 1239692-16-0
Noms d’analytes ou de composants Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H23 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C11H23NO2.ClH/c1-8(2)5-10(7-12)6-11(13)14-9(3)4;/h8-10H,5-7,12H2,1-4H3;1H/t10-;/m0./s1
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)OC(C)C
Nom IUPAC (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoato de propan-2-ilo; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 237.77
Quantité 25 mg
Poids de la formule 237.1496 g/mol