Learn More
Prégabaline, Lipomed
Code produit 30457968
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457968 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457968 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMPRE147510
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Prégabaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregabalin
CAS 148553-50-8
Noms d’analytes ou de composants Pregabalin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H17 N O2
Synonyme Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3 S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3 S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O
Nom IUPAC acide (3S)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 159.1259 g/mol