Learn More
Prégabaline, Lipomed
Description
Prégabaline
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pregabalin |
| CAS | 148553-50-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pregabalin |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H17 N O2 |
| Synonyme | Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3 S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3 S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (3S)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Show More |