Learn More
Chlorhydrate d'ester méthylique de prégabaline, Mikromol™
Description
Chlorhydrate d'ester méthylique de prégabaline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 714230-22-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, methyl ester, hydrochloride (1:1), (3S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, methyl ester, hydrochloride, (3S)- (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-7(2)4-8(6-10)5-9(11)12-3;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C |
| Nom IUPAC | (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoato de metilo; hidrocloruro |
| Afficher plus |