Learn More
Prégabaline, Mikromol™
Description
Prégabaline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pregabalin |
| CAS | 148553-50-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pregabalin |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H17 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (3S)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque |
| Afficher plus |