Learn More
Prégnénolone (3β-hydroxypregn-5-en-20-one), Mikromol™
Code produit 30051872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051872 25 mg 25mg
17997754 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051872 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0222.160025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Prégnénolone (3β-hydroxypregn-5-en-20-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregnenolone
CAS 145-13-1
Noms d’analytes ou de composants Pregnenolone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H32 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, NSC 18158, Natolone, Pregnelon, Pregnenolone, Pregnenolone (progesterone precursor), Pregnetan, Pregneton, Pregnolon, Prenolon, Regnosone, Skinostelon, (3beta)-3-Hydroxy-pregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-20-one, 3beta-hydroxy- (8CI), (3beta)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 17beta-[1-Ketoethyl]-Delta5-androsten-3beta-ol, 3beta-Hydroxy-5-en-20-one, 3beta-Hydroxy-5-pregnene-20-one, 3beta-Hydroxy-Delta5-pregnen-20-one, 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-3beta-ol-20-one, Pregn-5-ene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnen-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnenolone
Formule InChI InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona
Poids moléculaire (g/mol) 316.48
Quantité 25 mg
Poids de la formule 316,2402 g/mol