Learn More
Prégnénolone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10582951
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145-13-1
Formule moléculaire C21H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 316.47
Numéro MDL MFCD00003628
Clé InChI ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
Synonyme 3-hydroxypregn-5-en-20-one
CID PubChem 44307923
Nom IUPAC 1-[(10R,13S)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]éthanone
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregnenolone
Point de fusion 190°C to 193°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7851
Conditions de rotation spécifiques +28.50° (20°C c=1,EtOH)
Rotation spécifique + 28.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solubility (g/100 mL of solution):,carbon terachloride 0.5 / petroleum ether 0.1 / et,acetone 0.6 / chloroform 17.0 / ethanol 1.9 / benz,isopropanol 1.5,solubility (g/100 mL of solvent):
Poids de la formule 316.47
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre