Learn More
Pregnenolone, MedChemExpress
Code produit. 16402069
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16402069
Marque: Medchem Express HYB0151
MedChemExpress Pregnenolone (3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one) is a powerful neurosteroid, the main precursor of various steroid hormones including steroid ketones.
Pregnenolone acts as a signaling-specific inhibitor of cannabinoid CB1 receptor, inhibits the effects of tetrahydrocannabinol (THC) that are mediated by the CB1 receptors. Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication. Pregnenolone is also a TRPM3 channel activator, and also can weakly activate TRPM1 channels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregnenolone
CAS 145-13-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H32O2
Quantité 1 g
Synonyme 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (78.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@@H]4C(C)=O)([H])[C@]4(C)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 316.48
Poids de la formule 316.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.