Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs droits réducteurs cannelés de qualité optimale
Code produit. p-8000498
Click to view available options
Taille du port:
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/32 x 1/16 po)
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11831140
Marque: Ark Plas Products™ MAD51DF0
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs en Y cannelés de qualité optimale Ark Plas Products™ sont moulés dans des matériaux vierges traçables pour des applications d’utilisation critique.
Les raccords de qualité optimale sont disponibles en nylon blanc, en polypropylène naturel, en polycarbonate transparent et en Kynar (PVDF). Disponibles en deux styles de cannelures :
Cannelure standard
  • Conçue pour s’adapter à la plupart des types de tubulures souples
  • Le diamètre intérieur peut dépasser de 40 % à 50 % la valeur de diamètre interne nominale
  • Peut résister jusqu’à 125 psi sans utiliser de pinces de tubulure
Cannelure rigide
  • Conçue pour une utilisation avec une tubulure semi-rigide
  • Convient le mieux aux applications impliquant une tubulure souple à basse pression
  • La tubulure dépasse de 21 % la valeur de diamètre interne nominale.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme RoHS, USP classe VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, sans BPA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne de 1,6 à 3,2 mm
Matériau PVDF Kynar
À utiliser avec Tube flexible ondulé
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/16 po)
Forme Structuré
Couleur Naturel
Max. Operating Temperature (Metric) 130°C
Type de produit Connecteur de réduction droit cannelé