Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes de lames Premium Plus
Code produit. 15820086 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15820086
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les boîtes de lames Heathrow Scientific™ Premium Plus contiennent jusqu’à 100 lames, tandis que le stockage latéral unique peut accueillir un stylo, un dessiccant ou d’autres petits articles
  • La conception de rails de coulissement garantit un ajustement sécurisé pour placer et retirer facilement les lames
  • La grille de numérotation d’emplacement centralisée permet une organisation simple des lames avec une visualisation facile des numéros d’emplacement
  • Le verrouillage coulissant permet un stockage sécurisé avec des symboles de verrouillage et de déverrouillage facilement identifiables
  • Une attache rapide de 2 mm peut être utilisée pour un stockage plus sécurisé
  • La carte d’inventaire est amovible et remplaçable pour écrire facilement sur des surfaces planes
  • La boîte est dotée d’une conception moderne avec une texture de surface ondulée
  • Revêtement de mousse EVA sur le fond  pour maintenir les lames en place et les protéger contre les dommages
Spécification
Type Boîte de stockage pour lames
Capacité de lame 100
Type de bouchon Couvercle à charnière
Couleur Orange
Compartiments 100
Contenu et stockage Horizontal
Description Boîte de lames Premium Plus
L’appareil peut contenir 100 (lames de 26 x 76 mm)
Dimensions (L x l x H) 8,2 x 7,7 x 1,3 in
À utiliser avec (application) Stockage
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope
Hauteur (impériale) 1,3 in
Hauteur (métrique) 3,2 cm
Comprend Carte d’inventaire
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 20,7 cm
Longueur (métrique) de lame 20,32 cm
Matériau ABS, polypropylène
Quantité 5 Paquets
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 7,7 in
Largeur (impériale) de lame 7,35 in
Largeur (métrique) 19,5 cm
Largeur (métrique) de lame 18,67 cm
Matériau de doublure Mousse EVA