Learn More
Liebherr™ Congélateur à hauteur de table, de qualité optimale, avec refroidissement statique
Code produit. p-8002493 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Tiroirs:
Plastique solide (3) et fil de fer revêtu (1). amovible
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12576156
Marque: Liebherr™ GGU 1500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économisez de l’espace et de l’énergie. Le congélateur à hauteur de table Liebherr™ avec refroidissement statique est une unité ultra-efficace qui s’installe facilement sur ou sous la paillasse. Conçu pour de meilleures performances de congélation et des températures stables. Disponible avec des tiroirs solides ou des paniers grillagés.
Stabilité et régulation thermiques optimales
  • Évaporateur de grande surface pour de meilleures performances de refroidissement et une congélation plus rapide du contenu
  • Ventilateur très efficace pour des températures internes homogènes
  • Régulateur thermique réglable jusqu’à - 26 °C
  • Affichage numérique de la température avec boutons de commande tactiles
  • Alarmes sonores pour les températures élevées et l’ouverture de la porte
Construction robuste et pratique
  • Corps en acier inoxydable ou revêtu et pieds réglables
  • Revêtement intérieur en polystyrène thermoformé d’une seule pièce pour un nettoyage facile
  • Trois tablettes grillagées ou pleines de 15 cm, plus un bac inférieur de 17 cm
  • Les portes réversibles à fermeture automatique sont dotées de charnières interchangeables pour une ouverture droite ou gauche
  • Verrou de porte solide en acier pour sécuriser les échantillons et les produits de laboratoire de valeur
  • La poignée-barre ergonomique assure une ouverture sans effort même répétée
  • Très économe en énergie, réfrigérant respectueux de l’environnement
Spécification
Gamme de températures -9°C à -26°C
Door Material Acier revêtu
Matériau de la hotte Acier enduit
Intérieur Polystyrène blanc
Étagères 3 tiroirs en plastique, en dessous
Capacité (métrique) d’étagère 24 kg
Tiroirs Plastique solide (3) et fil de fer revêtu (1). amovible
Nbre de tiroirs 4
Couleur Blanc
Type de condenseur Statique
Modèle GGU1500
Dimensions (L x l x H) extérieures 60 cm L x 61,5 cm P x 83 cm H
Profondeur (métrique) intérieure 44,3 cm
Hauteur (métrique) intérieure 67,6 cm
Largeur (métrique) intérieure 47,4 cm
Ampérage 0,6 A
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 - 240 V 50 Hz 100 W
Fréquence 50 Hz
Puissance 100 W
Consommation d’énergie 0,72kWh/24 h
Réfrigérant R600A
Poids à l’expédition (métrique) 42 kg
Poids (métrique) 40 kg