Learn More
N-oxyde de Pridinol, Mikromol™
Code produit 30050979
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050979 25 mg 25mg
30052217 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050979 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3493.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de Pridinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pridinol N-Oxide
CAS 2724762-69-8
Noms d’analytes ou de composants Pridinol N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H25 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pridinol N-Oxide, 1-Piperidinepropanol, α,α-diphenyl-, 1-oxide (ACI), Pridinol N-Oxidee
Formule InChI InChI=1S/C20H25NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2
SMILES OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 3-(1-oxydopipéridine-1-ium-1-yl)-1,1-diphénylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 311.42
Quantité 25 mg
Poids de la formule 311.1885 g/mol