Learn More
N-oxyde de Pridinol, Mikromol™
Description
N-oxyde de Pridinol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pridinol N-Oxide |
| CAS | 2724762-69-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pridinol N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H25 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pridinol N-Oxide, 1-Piperidinepropanol, α,α-diphenyl-, 1-oxide (ACI), Pridinol N-Oxidee |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H25NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2 |
| SMILES | OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 3-(1-oxydopipéridine-1-ium-1-yl)-1,1-diphénylpropan-1-ol |
| Afficher plus |