missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Primaquine diphosphate, MedChemExpress

Code produit. 16427997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16427997

Marque: Medchem Express HY12651

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Primaquine Diphosphate (Primaquine phosphate), an 8-aminoquinoline, exerts a broad spectrum of activities against various stages of parasitic malaria. Primaquine Diphosphate remains as the only agent that destroys late hepatic stages and latent tissue forms of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale.

Primaquine Diphosphate (Primaquine phosphate), an 8-aminoquinoline, exerts a broad spectrum of activities against various stages of parasitic malaria. Primaquine Diphosphate remains as the only agent that destroys late hepatic stages and latent tissue forms of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale.

Spécification

Nom chimique ou matériau Primaquine diphosphate
Forme physique Powder
CAS 63-45-6
Couleur Orange
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H27N3O9P2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Primaquine phosphatePrimaquine bisphosphate
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (549.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (54.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(NC1=C2N=CC=CC2=CC(OC)=C1)CCCN.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Poids moléculaire (g/mol) 455.34
Poids de la formule 455.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis