Learn More
Suspension à opalescence primaire, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11835853 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11835853 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11835853 Fournisseur Reagecon Code fournisseur EPPOS01
Permet d’étalonner, de contrôler, de qualifier et de valider les turbidimètres et les néphélomètres. La suspension à opalescence primaire, qualité EP, Reagecon™ est une suspension de formazine prête à l’emploi avec une valeur d’opalescence de 4 000 NTU. Elle est conçue pour être utilisée comme étalon de turbidité conformément à la pharmacopée européenne Ph. Chapter 2.
Cette suspension à opalescence primaire est un étalon de turbidité prêt à l’emploi présenté dans des flacons inviolables de haute qualité à utiliser pour l’étalonnage des turbidimètres et des néphélomètres et pour le contrôle de la reproductibilité de leurs mesures.
Ce produit est une suspension de formazine préparée avec de la solution d’hexaméthylènetétramine et de la solution de sulfate d’hydrazine en quantités égales. Les solutions aqueuses de formazine présentent de petites particules colloïdales uniformes qui diffusent la lumière dans toutes les directions, provoquant une opalescence.
  • Fabriquées conformément aux directives du chapitre 2(2.2.1) de la pharmacopée européenne avec un certificat d’étalonnage de balance délivré conformément à la norme ISO 17025
  • Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
  • Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre hautes performances étalonné à l’aide de 34 étalons spectrophotométriques certifiées du guide ISO
  • La suspension à opalescence primaire est diluée dans des rapports précis pour former les suspensions à opalescence de référence EP (I, II, III, IV)
Spécification
Nom chimique ou matériau Formazin suspension
Description Valeur d’opalescence = 4000 NTU
CAS 100-97-0, 10034-93-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse oui
Noms d’analytes ou de composants Hexamethylenetetramine solution + Hydrazine sulphate solution
Forme physique Suspension liquide
Synonyme Formazin suspension
Élément Hexaméthylène tétramine, Sulfate d’hydrazine
Quantité 100 ml
Qualité Eu. Ph. Chapitre 2
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PRIMARY OPALESCENT SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hydrazinium(2+) sulphate