Learn More
Novus Biologicals™ Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18214862 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18214862 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18214862 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82089438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.00€
    530.25€ / 1 kits
    Économisez 30.75€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from primate. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Universal
Quantité 1 jeu
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Universal Protein Lysate: Monkey Normal Tissues
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Normal
Réactivité croisée Monkey
Espèces hôtes Primate
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche