Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA Assay Kit
Code produit. 15948940
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 dosages
40 dosages
Conditionnement:
1 pièce
100 tests
Code produit. 15948940
Marque: Invitrogen™ 8818005210
Un test d’hybridation in situ qui allie la puissance de la technologie d’analyse de l’ADN ramifié à la résolution unicellulaire de la cytométrie en flux et permet de détecter jusqu’à quatre cibles d’ARN et de procéder à l’immunophénotypage pour les protéines intracellulaires et de surface cellulaire grâce aux anticorps conjugués au fluorochrome.
Ce dosage d’ARN PrimeFlow™ est un test d’hybridation in situ qui allie la puissance de la technologie d’analyse de l’ADN ramifié à la résolution unicellulaire de la cytométrie en flux. Il permet de détecter simultanément jusqu’à quatre cibles d’ARN et de procéder à l’immunophénotypage pour les protéines intracellulaires et de surface cellulaire grâce aux anticorps conjugués au fluorochrome. La technologie d’analyse de l’ADN ramifié utilise des paires de sondes spécifiques à la cible afin de faciliter la détection d’un transcript d’ARN, permettant ainsi d’obtenir un signal amplifié entre 8 000 et 16 000 fois à partir du transcript d’ARN souhaité. Le dosage d’ARN PrimeFlow peut détecter l’ARNm, l’ARN non codant long, l’ARN viral et l’ADN télomérique. Vous pouvez détecter de manière optimale le micro-ARN lorsque vous utilisez le tampon et le protocole de prétraitement du micro-ARN PrimeFlow™ (Réf. 88-18006). Le dosage d’ARN PrimeFlow est compatible avec les cellules humaines et de souris. D’autres cellules de mammifères et d’origine non mammifère peuvent être compatibles
Ce dosage d’ARN PrimeFlow contient tous les réactifs nécessaires à la réalisation du dosage. Les sondes de contrôle positif et les sondes cibles pour les gènes d’intérêt sont vendues séparément.
Application indiquée
Cytométrie en flux de détection de l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Détection amorce-sonde
Format Kit
Nbre de réactions 100 dosages
Type de produit Kit d’analyse d’hybridation ARN in situ
Quantité 100 dosages