Learn More
Invitrogen™ PRIMER 3' BIO 50 NMOL
Click to view available options
:
50 nmol
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).
Spécification
Spécification
| Description | 3' Biotin Primer, 50 nmol |
| Type de produit | 3' Biotin Primer |
| Primer | 3' Labeled |
| Quantité | 50 nmol |