Learn More
Invitrogen™ PRIMER, 5'ALEXA 555 200 NMOL
Click to view available options
:
200 nmol
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chromatographie en phase normale ou inverse, HPLC ou PAGE |
| Description | Custom 5'Alexa 555 Primer, 200 nmole, Purified by Normal or Reversed-phase Chromatography, HPLC or PAGE, Used to Design a Custom DNA Oligonucleotide, With any of a Variety of 3' and 5' Modification |
| Type de produit | Custom 5'Alexa 555 Primer |
| Quantité | 200 nmol |
| Qualité | HPLC |
| À utiliser avec (application) | Concevez un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’ |