Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5' PHO 1 UMOL
Click to view available options
:
1 μmol
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).
Spécification
Spécification
| Description | 5' PHO Primer, 1μmol |
| Type de produit | 5' PHO Primer |
| Primer | Marquage 5’ |
| Quantité | 1 μmol |